missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[2-[(4-chlorophenyl)thio]phenyl]-carbamic Acid Phenyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[2-[(4-chlorophenyl)thio]phenyl]-carbamic Acid Phenyl Ester |
| CAS | 1544636-74-9 |
| Molekylformel | C19H14ClNO2S |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14ClNO2S/c20-14-10-12-16(13-11-14)24-18-9-5-4-8-17(18)21-19(22)23-15-6-2-1-3-7-15/h1-13H,(H,21,22) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=CC=C1SC2=CC=C(C=C2)Cl)OC3=CC=CC=C3 |
| IUPAC-namn | Phenyl (2-((4-Chlorophenyl)thio)phenyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 355.84 |
| Formel vikt | 355.04 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?