Läs mer
N-(2,4-diklorfenyl)urea, TRC
Produktkod. 30134542
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134542 1 g
30009749 250 mg
30004338 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134542 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4375731G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5428-50-2
Molekylformel C7 H6 Cl2 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 205.04
Synonym N-(2,4-Dichlorophenyl)urea, (2,4-Dichlorophenyl)urea, 1-(2,4-Dichlorophenyl)urea;
IUPAC-namn (2,4-diklorfenyl)urea
LEDER NC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2,4-Dichlorophenyl)urea
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H6Cl2N2O/c8-4-1-2-6(5(9)3-4)11-7(10)12/h1-3H,(H3,10,11,12)
Formel vikt 203.9857