Läs mer
N-(2,4-Difluorophenyl)thiourea, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11438786
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11438786 5 g 5g
11428786 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11438786 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16945.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 175277-76-6
Molekylformel C7H6F2N2S
Molekylvikt (g/mol) 188.196
MDL-nummer MFCD00041150
InChI-nyckel DZZSKQFBAGZNSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorophenyl thiourea, 1-2,4-difluorophenyl thiourea, 1-2,4-difluorophenyl-2-thiourea, n-2,4-difluorophenyl thiourea, thiourea,n-2,4-difluorophenyl, amino 2,4-difluorophenyl amino methane-1-thione, acmc-1bxvl, buttpark 12118-31, difluorophenylthioacetonitrile, 2,4-difluoro-phenyl-thiourea
PubChem CID 2734207
IUPAC-namn (2,4-difluorophenyl)thiourea
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)F)NC(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2,4-Difluorophenyl)thiourea
Smältpunkt 165°C to 168°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 188.2
Procent renhet 97%