Läs mer
N-(2,4-Dimethylphenyl)-2-chloroacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2,4-Dimethylphenyl)-2-chloroacetamide |
| CAS | 39106-10-0 |
| Molekylformel | C10H12ClNO |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-Chloro-N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12ClNO/c1-7-3-4-9(8(2)5-7)12-10(13)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13) |
| LEDER | Cc1ccc(NC(=O)CCl)c(C)c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.66 |
| Formel vikt | 197.0607 |