missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(2,4-Dimethylphenyl)-3-oxobutanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetoacetyl-2,4-xylidine |
| CAS | 97-36-9 |
| Molekylformel | C12 H15 N O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2',4'-Acetoacetoxylidide (6CI,7CI,8CI), N-(2,4-Dimethylphenyl)-3-oxobutanamide, 1-Acetoacetylamino-2,4-dimethylbenzene, 2,4-Acetoacetoxylidide, 2',4'-Dimethylacetoacetanilide, Acetoacetic acid m-xylidide, Acetoaceto-m-xylidide, Acetoacetyl-m-xylidide, N-(2,4-Dimethylphenyl)acetoacetamide, N-Acetoacetyl-2,4-xylidine, NSC 8398, o,p-Dimethylacetoacetanilide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO2/c1-8-4-5-11(9(2)6-8)13-12(15)7-10(3)14/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,13,15) |
| LEDER | CC(=O)CC(=O)Nc1ccc(C)cc1C |
| IUPAC-namn | N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.25 |
| Formel vikt | 205.1103 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?