Läs mer
N-(2,4-Dimethylphenyl)acetamide 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |