Läs mer
N-(2,4-Dimethylphenyl)acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2,4-Dimethylphenyl)acetamide |
| CAS | 2050-43-3 |
| Molekylformel | C10 H13 N O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2',4'-Acetoxylidide (6CI,7CI,8CI), N-(2,4-Dimethylphenyl)acetamide, 2,4-Dimethylacetanilide, 2',4'-Acetoxylidine, 2',4'-Dimethylacetanilide, MBR 22441, N-Acetyl 2,4-dimethylaniline, NSC 37567 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO/c1-7-4-5-10(8(2)6-7)11-9(3)12/h4-6H,1-3H3,(H,11,12) |
| LEDER | CC(=O)Nc1ccc(C)cc1C |
| IUPAC-namn | N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.22 |
| Formel vikt | 163.0997 |