Läs mer
N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327163
Change view
Kvantitet:
5 ml
Produktkod. Kvantitet
30327163 5 ml
1 options
Produktkod. 30327163 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREV12737000AL100
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Form-2',4'-Xylidide
CAS 60397-77-5
Analyt- eller komponentnamn Form-2',4'-Xylidide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H11 N O
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Form-2',4'-xylidide, Amitraz Imp. B (BP), Amitraz Related Compound A, Amitraz Impurity B
InChI formel InChI=1S/C9H11NO/c1-7-3-4-9(10-6-11)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
LEDER Cc1ccc(NC=O)c(C)c1
IUPAC-namn N-(2,4-dimethylphenyl)formamide
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Molekylvikt (g/mol) 149.19
Kvantitet 5 ml
Formel vikt 149.0841 g/mol