Läs mer
N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide-d9, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide-d9 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO/c1-7-3-4-9(10-6-11)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)/i1D3,2D3,3D,4D,5D |
| Formel vikt | 158.1406 |