missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide-d9, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide-d9 |
| CAS | 1801691-99-5 |
| Molekylformel | C9H2D9NO |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2,4-Dimethylformanilide-d9, 2,4-Dimethylphenylformamide-d9, BTS 27919-d9, NSC 406488-d9; |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO/c1-7-3-4-9(10-6-11)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)/i1D3,2D3,3D,4D,5D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1NC=O)C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.25 |
| Formel vikt | 158.1406 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?