missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Form-2',4'-Xylidide |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO/c1-7-3-4-9(10-6-11)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3,(H,10,11) |
| Formel vikt | 149.0841 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?