Läs mer
N-[[2-[[[4-[[[(Hexyloxy)carbonyl]amino]carbonyl]phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-beta-alanine etylester, TRC
Produktkod. 30132695
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132695 500 mg
18080740 50 mg
18001240 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132695 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH298150500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1408238-40-3
Molekylformel C34 H40 N6 O6
Molekylvikt (g/mol) 628.72
Synonym β-Alanine, N-[[2-[[[4-[[[(hexyloxy)carbonyl]amino]carbonyl]phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-, ethyl ester, ethyl N-[(2-{[(4-{[(hexyloxy)carbonyl]carbamoyl}phenyl)amino]methyl}-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl) carbonyl]-N-pyridin-2-yl-β-alaninate, Dabigatran Etexilate Amid Analogon
IUPAC-namn ethyl 3-[[2-[[4-(hexoxycarbonylcarbamoyl)anilino]methyl]-1-methylbenzimidazole-5-carbonyl]-pyridin-2-ylamino]propanoate
LEDER CCCCCCOC(=O)NC(=O)c1ccc(NCc2nc3cc(ccc3n2C)C(=O)N(CCC(=O)OCC)c4ccccn4)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dabigatran Etexilate Amid Analogon
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C34H40N6O6/c1-4-6-7-10-21-46-34(44)38-32(42)24-12-15-26(16-13-24)36-23-30-37-27-22-25(14-17-28(27)39(30)3)33(43)40(20-18-31(41)45-5-2)29-11-8-9-19-35-29/h8-9,11-17,19,22,36H,4-7,10,18,20-21,23H2,1-3H3,(H,38,42,44)
Formel vikt 628.3009
Procent renhet >95%