Läs mer
N-[[2-[[[4-[[[(Hexyloxy)carbonyl]amino]iminomethyl]phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-Beta-Alanine Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-((2-(((4-((((Hexyloxy)carbonyl)amino)iminomethyl)phenyl)amino)methyl)-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl)carbonyl)-N-2-pyridinyl-beta-Alanine Methyl Ester |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H39N7O5/c1-4-5-6-9-20-45-33(43)38-31(34)23-11-14-25(15-12-23)36-22-29-37-26-21-24(13-16-27(26)39(29)2)32(42)40(19-17-30(41)44-3)28-10-7-8-18-35-28/h7-8,10-16,18,21,36H,4-6,9,17,19-20,22H2,1-3H3,(H2,34,38,43) |
| Formel vikt | 613.3013 |