Läs mer
N-{2-[(4-Hydroxyphenyl)sulfanyl]ethyl}acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-[(4-Hydroxyphenyl)sulfanyl]ethyl)acetamide |
| CAS | 91281-32-2 |
| Molekylformel | C10H13NO2S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2S/c1-8(12)11-6-7-14-10-4-2-9(13)3-5-10/h2-5,13H,6-7H2,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | CC(=O)NCCSc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-namn | N-[2-(4-hydroxyphenyl)sulfanylethyl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.28 |
| Formel vikt | 211.0667 |