Läs mer
N-[[2-[[[4-[Imino[[[(3-methylpentyl)oxy]carbonyl]amino]methyl]phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-beta-Alanine Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-((2-(((4-(Imino((((3-methylpentyl)oxy)carbonyl)amino)methyl)phenyl)amino)methyl)-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl)carbonyl)-N-2-pyridinyl-beta-Alanine Ethyl Ester |
| CAS | 2225986-94-5 |
| Molekylformel | C34 H41 N7 O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-[[2-[[[4-[Imino[[[(3-methylpentyl)oxy]carbonyl]amino]methyl]phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-beta-Alanine Ethyl Ester, Dabigatran Impurity 1 |
| InChI formel | InChI=1S/C34H41N7O5/c1-5-23(3)17-20-46-34(44)39-32(35)24-10-13-26(14-11-24)37-22-30-38-27-21-25(12-15-28(27)40(30)4)33(43)41(19-16-31(42)45-6-2)29-9-7-8-18-36-29/h7-15,18,21,23,37H,5-6,16-17,19-20,22H2,1-4H3,(H2,35,39,44) |
| LEDER | CCOC(=O)CCN(C(=O)c1ccc2c(c1)nc(CNc3ccc(cc3)C(=N)NC(=O)OCCC(C)CC)n2C)c4ccccn4 |
| IUPAC-namn | ethyl 3-[[1-methyl-2-[[4-[N-(3-methylpentoxycarbonyl)carbamimidoyl]anilino]methyl]benzimidazole-5-carbonyl]-pyridin-2-ylamino]propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 627.733 |
| Formel vikt | 627.317 |