Läs mer
N-[2-(4-Methoxyphenyl)-1-methylethyl]-formamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[2-(4-Methoxyphenyl)-1-methylethyl]-formamide |
| CAS | 126002-14-0 |
| Molekylformel | C11H15NO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Formoterol Impurity 23 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO2/c1-9(12-8-13)7-10-3-5-11(14-2)6-4-10/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H,12,13) |
| LEDER | O=CNC(CC1=CC=C(C=C1)OC)C |
| IUPAC-namn | N-(1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl)formamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.24 |
| Formel vikt | 193.11 |