missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[2(4-(-Octylphenyl))butanoic Acid] Fingolimod, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[2(4-(-Octylphenyl))butanoic Acid] Fingolimod |
| CAS | 2147726-86-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-[2(4-(-Octylphenyl))butanoic Acid] Fingolimod |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C37H59NO4 |
| Synonym | 2-((1-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4-(4-octylphenyl)butan-2-yl)amino)-4-(4-octylphenyl)butanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C37H59NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-31-17-21-33(22-18-31)25-26-35(36(41)42)38-37(29-39,30-40)28-27-34-23-19-32(20-24-34)16-14-12-10-8-6-4-2/h17-24,35,38-40H,3-16,25-30H2,1-2H3,(H,41,42) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | OC(C(NC(CCC1=CC=C(CCCCCCCC)C=C1)(CO)CO)CCC2=CC=C(CCCCCCCC)C=C2)=O |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?