missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-[2(4-(-Octylphenyl))butanoic Acid] Fingolimod, TRC

Produktkod. 30427406
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30427406 5 mg
30420355 10 mg
30410593 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30427406 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO2938555MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-[2(4-(-Octylphenyl))butanoic Acid] Fingolimod
CAS 2147726-86-9
Analyt- eller komponentnamn N-[2(4-(-Octylphenyl))butanoic Acid] Fingolimod
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C37H59NO4
Synonym 2-((1-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4-(4-octylphenyl)butan-2-yl)amino)-4-(4-octylphenyl)butanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C37H59NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-31-17-21-33(22-18-31)25-26-35(36(41)42)38-37(29-39,30-40)28-27-34-23-19-32(20-24-34)16-14-12-10-8-6-4-2/h17-24,35,38-40H,3-16,25-30H2,1-2H3,(H,41,42)
Lösningstyp Neat
LEDER OC(C(NC(CCC1=CC=C(CCCCCCCC)C=C1)(CO)CO)CCC2=CC=C(CCCCCCCC)C=C2)=O
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 581.87
Kvantitet 5 mg
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.