Läs mer
N-[2-[(4S)-4,5-Dihydro-4-(1-methylethyl)-2-oxazolyl]-6-methoxyphenyl]methanesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[2-[(4S)-4,5-Dihydro-4-(1-methylethyl)-2-oxazolyl]-6-methoxyphenyl]methanesulfonamide |
| CAS | 546141-34-8 |
| Molekylformel | C14H20N2O4S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (S)-N-(2-(4-Isopropyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)-6-methoxyphenyl)methanesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O4S/c1-9(2)11-8-20-14(15-11)10-6-5-7-12(19-3)13(10)16-21(4,17)18/h5-7,9,11,16H,8H2,1-4H3/t11-/m1/s1 |
| LEDER | COc1cccc(C2=N[C@H](CO2)C(C)C)c1NS(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | N-[2-methoxy-6-[(4S)-4-propan-2-yl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl]phenyl]methanesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.38 |
| Formel vikt | 312.1144 |