Läs mer
N-(2,5-Difluorophenyl)thiourea, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2,5-Difluorophenyl)thiourea |
| Smältpunkt | 138°C to 142°C |
| Kvantitet | 1 g |
| UN-nummer | UN2811 |
| Formel vikt | 188.2 |
| Procent renhet | 97% |