Läs mer
N-(2,5-Difluorophenyl)thiourea, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11338685
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338685 5 g 5g
11328685 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338685 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12223.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207981-44-0
Molekylformel C7H6F2N2S
Molekylvikt (g/mol) 188.196
MDL-nummer MFCD00041152
InChI-nyckel JBWSNSWRTOFDBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2,5-difluorophenyl thiourea, 1-2,5-difluorophenyl-2-thiourea, 2,5-difluorophenyl thiourea, n-2,5-difluorophenyl thiourea, amino 2,5-difluorophenyl amino methane-1-thione, acmc-209w9g, 2,5-difluoro-phenyl-thiourea, n-2,5-difluorophenyl-thiourea, thiourea,n-2,5-difluorophenyl
PubChem CID 2774223
IUPAC-namn (2,5-difluorophenyl)thiourea
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)NC(=S)N)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2,5-Difluorophenyl)thiourea
Smältpunkt 138°C to 142°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 188.2
Procent renhet 97%