Läs mer
N-[2-[[[5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methyl]sulphinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine (Ranitidine Sulphoxide), Mikromol™
Beskrivning
N-[2-[[[5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methyl]sulphinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine (Ranitidine Sulphoxide)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ranitidine Sulfoxide |
| CAS | 73851-70-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ranitidine Sulfoxide |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C13 H22 N4 O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Ranitidine Hydrochloride Imp. C (EP), Ranitidine Imp. C (EP), Ranitidine USP Related Compound C, Ranitidine USP RC C, N-[2-[[[5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methyl]sulphinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine, Ranitidine Sulphoxide, AH 20319X, USP Ranitidine Related Compound C, Ph Eur Ranitidine Impurity C, Ranitidine S-oxide (AH20319), S-oxide (AH 20319X), Ranitidine Related Compound C, Ranitidine Hydrochloride Impurity C, Ranitidine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22N4O4S/c1-14-13(9-17(18)19)15-6-7-22(20)10-12-5-4-11(21-12)8-16(2)3/h4-5,9,14-15H,6-8,10H2,1-3H3 |
| LEDER | CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCS(=O)Cc1oc(CN(C)C)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-N'-[2-[[5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methylsulfinyl]ethyl]-1-N-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine |
| Visa mer |