missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-[2-[[[5-[(Dimethyloxidoamino)-methyl]furan-2-yl]methyl]sulphanyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine (Ranitidine N-Oxide), Mikromol™

Produktkod. 17903206
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17903206 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17903206 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0086.05

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

N-[2-[[[5-[(Dimethyloxidoamino)-methyl]furan-2-yl]methyl]sulphanyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine (Ranitidine N-Oxide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ranitidine N-Oxide
CAS 73857-20-2
Analyt- eller komponentnamn Ranitidine N-Oxide
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C13 H22 N4 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Ranitidine Hydrochloride Imp. E (EP), Ranitidine Imp. E (EP), N-[2-[[[5-[(Dimethyloxidoamino)-methyl]furan-2-yl]methyl]sulphanyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine, Ranitidine N-Oxide, AH 20199X, Ph Eur Ranitidine Impurity E, Ranitidine N-oxide (AH20199), N-oxide (AH 20199X), Ranitidine Hydrochloride Impurity E, Ranitidine Impurity E
InChI formel InChI=1S/C13H22N4O4S/c1-14-13(8-16(18)19)15-6-7-22-10-12-5-4-11(21-12)9-17(2,3)20/h4-5,8,14-15H,6-7,9-10H2,1-3H3
LEDER CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCSCc1oc(C[N+](C)(C)[O-])cc1
IUPAC-namn N,N-dimethyl-1-[5-[2-[[1-(methylamino)-2-nitroethenyl]amino]ethylsulfanylmethyl]furan-2-yl]methanamine oxide
Molekylvikt (g/mol) 330.4
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 330.1362 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.