Läs mer
N-(2,6-Dichlorophenyl)-1-ethyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2,6-Dichlorophenyl)-1-ethyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amine |
| CAS | 53292-54-9 |
| Molekylformel | C8 H7 F3 N2 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7F3N2O2/c9-8(10,11)15-6-3-1-2-5(4-6)7(12)13-14/h1-4,14H,(H2,12,13) |
| LEDER | ONC(=N)c1cccc(OC(F)(F)F)c1 |
| IUPAC-namn | N-hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzenecarboximidamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.149 |
| Formel vikt | 220.046 |