Läs mer
N-(2,6-diklorfenyl)anilin, TRC
Produktkod. 30138091
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138091 25 g
17901015 5 g
17901825 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30138091 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43406025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15307-93-4
Molekylformel C12 H9 Cl2 N
Molekylvikt (g/mol) 238.11
Synonym 2,6-Dichlorodiphenylamine, Benzenamine, 2,6-dichloro-N-phenyl-, Diphenylamine, 2,6-dichloro- (8CI), N-(2,6-Dichlorophenyl)aniline, N-Phenyl-2,6-;dichloroaniline
IUPAC-namn 2,6-diklor-N-fenylanilin
LEDER Clc1cccc(Cl)c1Nc2ccccc2
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichlorodiphenylamine
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C12H9Cl2N/c13-10-7-4-8-11(14)12(10)15-9-5-2-1-3-6-9/h1-8,15H
Formel vikt 237.0112
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.