Läs mer
N-(2,6-Dichlorophenyl)-carbonimidic Dichloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2,6-Dichlorophenyl)-carbonimidic Dichloride |
| CAS | 21709-18-2 |
| Molekylformel | C7H3Cl4N |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (2,6-Dichlorophenyl)carbonimidic Dichloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3Cl4N/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)12-7(10)11/h1-3H |
| LEDER | Cl/C(Cl)=N/C1=C(Cl)C=CC=C1Cl |
| IUPAC-namn | 1,1-dichloro-N-(2,6-dichlorophenyl)methanimine |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.92 |
| Formel vikt | 240.902 |