Läs mer
N-(2,6-Diisopropylphenylcarbamoylmethyl)iminodiacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2,6-Diisopropylphenylcarbamoylmethyl)iminodiacetic Acid |
| CAS | 65717-97-7 |
| Molekylformel | C18 H26 N2 O5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Glycine, N-[2-[[2,6-bis(1-methylethyl)phenyl]amino]-2-oxoethyl]-N-(carboxymethyl)-, N-[2-[[2,6-Bis(1-methylethyl)phenyl]amino]-2-oxoethyl]-N-(carboxymethyl)glycine, DISIDA, Disofenin, N-[[(2,6-Diisopropylphenyl)carbamoyl]methyl]iminodiacetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26N2O5/c1-11(2)13-6-5-7-14(12(3)4)18(13)19-15(21)8-20(9-16(22)23)10-17(24)25/h5-7,11-12H,8-10H2,1-4H3,(H,19,21)(H,22,23)(H,24,25) |
| LEDER | CC(C)c1cccc(C(C)C)c1NC(=O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[carboxymethyl-[2-[2,6-di(propan-2-yl)anilino]-2-oxoethyl]amino]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 350.41 |
| Formel vikt | 350.1842 |