Läs mer
N-[2,6-Dimethyl-3-(phenylmethoxy)phenyl]-acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[2,6-Dimethyl-3-(phenylmethoxy)phenyl]-acetamide |
| CAS | 70261-51-7 |
| Molekylformel | C17H19NO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19NO2/c1-12-9-10-16(13(2)17(12)18-14(3)19)20-11-15-7-5-4-6-8-15/h4-10H,11H2,1-3H3,(H,18,19) |
| LEDER | CC(=O)Nc1c(C)ccc(OCc2ccccc2)c1C |
| IUPAC-namn | N-(2,6-dimethyl-3-phenylmethoxyphenyl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 269.34 |
| Formel vikt | 269.1416 |