Läs mer
(±)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-iso-propyl-d7-2-piperidinecarboxamide, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-isopropyl-2-piperidinecarboxamide-D7 (isopropyl-D7) |
| CAS | 1276197-11-5 |
| Molekylformel | C17 D7 H19 N2 O |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]-2-piperidinecarboxamide, (±)-Ropivacaine N-Isopropyl-d7, N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-(isopropyl-d7)-2-piperidinecarboxamide, N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-isopropyl-2-piperidinecarboxamide-D7 (isopropyl-D7), (±)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-iso-propyl-d7-2-piperidinecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1 S/C17H26N2O/c1-12(2)19-11-6-5-10-15(19)17(20)18-16-13(3)8-7-9-14(16)4/h7-9,12,15 H,5-6,10-11H2,1-4H3,(H,18,20)/i1D3,2D3,12 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(N1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | N-(2,6-dimethylphenyl)-1-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)piperidine-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.444 |
| Formel vikt | 281.248 g/mol |
| Visa mer |