missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-piperazineacetamide, TRC

Produktkod. 30009949
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009949 1 g
30006981 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30009949 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4769501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 5294-61-1
Molekylformel C14 H21 N3 O
Molekylvikt (g/mol) 247.34
Synonym N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(piperazin-1-yl)acetamide, N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-piperazineacetamide, Ranolazine Related Compound C (USP)
IUPAC-namn N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperazin-1-ylacetamide
LEDER Cc1cccc(C)c1NC(=O)CN2CCNCC2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(piperazin-1-yl)acetamide
InChI formel InChI=1S/C14H21N3O/c1-11-4-3-5-12(2)14(11)16-13(18)10-17-8-6-15-7-9-17/h3-5,15H,6-10H2,1-2H3,(H,16,18)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 247.1685
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.