missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-[(1-methylethyl)amino]acetamide Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-[(1-methylethyl)amino]acetamide Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-[(1-methylethyl)amino]acetamide Hydrochloride |
| CAS | 35891-87-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-[(1-methylethyl)amino]acetamide Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H20 N2 O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Lidocaine Hydrochloride Imp. G (EP), Lidocaine Imp. G (EP), N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-[(1-methylethyl)amino]acetamide Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. G (EP) as Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Impurity G as Hydrochloride, Lidocaine Impurity G as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N2O.ClH/c1-9(2)14-8-12(16)15-13-10(3)6-5-7-11(13)4;/h5-7,9,14H,8H2,1-4H3,(H,15,16);1H |
| LEDER | Cl.CC(C)NCC(=O)Nc1c(C)cccc1C |
| IUPAC-namn | N-(2,6-dimethylphenyl)-2-(propan-2-ylamino)acetamide;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?