Läs mer
N-(2,6-Dimethylphenyl)-2,2-dichloroacetamide, TRC
Produktkod. 30010863
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010863 250 mg
30012714 100 mg
30009502 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010863 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD434405250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39084-88-3
Molekylformel C10 H11 Cl2 N O
Molekylvikt (g/mol) 232.11
Synonym 2,2-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, N-(2,6-Dimethylphenyl)-2,2-dichloroacetamide, NSC 37288
IUPAC-namn 2,2-dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
LEDER Cc1cccc(C)c1NC(=O)C(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H11Cl2NO/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)13-10(14)9(11)12/h3-5,9H,1-2H3,(H,13,14)
Formel vikt 231.0218
Procent renhet >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.