Läs mer
N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 31449499
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31449499 250 mg
31445487 1 g
31448475 100 mg
31433443 25 g
31440157 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31449499 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD140804250mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifications
Kemiskt namn eller material N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide
CAS 77191-36-7
Molekylformel C14H18N2O2
MDL-nummer MFCD00209882
Kvantitet 250 mg
LEDER O=C(NC1=C(C)C=CC=C1C)CN2C(CCC2)=O
Molekylvikt (g/mol) 246.30
Procent renhet 97%