Läs mer
N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(ethylmethylamino)acetamide Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30133655
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133655 100 mg
30003744 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133655 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD476800100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50295-20-0
Molekylformel C13 H20 N2 O . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 256.77
Synonym N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(ethylmethylamino)acetamide Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. K (EP) as Hydrochloride
IUPAC-namn N-(2,6-dimethylphenyl)-2-[ethyl(methyl)amino]acetamide;hydrochloride
LEDER Cl.CCN(C)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(ethylmethylamino)acetamide Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H20N2O.ClH/c1-5-15(4)9-12(16)14-13-10(2)7-6-8-11(13)3;/h6-8H,5,9H2,1-4H3,(H,14,16);1H
Formel vikt 256.1342
Procent renhet >95%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.