Läs mer
N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(piperazin-1-yl)acetamide, Mikromol™
Beskrivning
N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(piperazin-1-yl)acetamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(piperazin-1-yl)acetamide |
| CAS | 5294-61-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(piperazin-1-yl)acetamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H21 N3 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(piperazin-1-yl)acetamide, N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-piperazineacetamide, Ranolazine Related Compound C (USP), Ranolazine Related Compound C |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21N3O/c1-11-4-3-5-12(2)14(11)16-13(18)10-17-8-6-15-7-9-17/h3-5,15H,6-10H2,1-2H3,(H,16,18) |
| LEDER | Cc1cccc(C)c1NC(=O)CN2CCNCC2 |
| IUPAC-namn | N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperazin-1-ylacetamide |
| Visa mer |