Läs mer
N-(2,6-dimetylfenyl)-acetamid, Mikromol™
Produktkod. 30050914
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050914 25 mg
17981356 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30050914 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0102.080025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N-(2,6-dimetylfenyl)-acetamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2,6-Dimethylphenyl)-acetamide
CAS 2198-53-0
Analyt- eller komponentnamn N-(2,6-Dimethylphenyl)-acetamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H13 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Lidocaine Hydrochloride Imp. C (EP), Lidocaine Imp. C (EP), N-(2,6-Dimethylphenyl)-acetamide, Lidocaine Hydrochloride Impurity C, Lidocaine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C10H13NO/c1-7-5-4-6-8(2)10(7)11-9(3)12/h4-6H,1-3H3,(H,11,12)
LEDER CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
IUPAC-namn N-(2,6-dimetylfenyl)acetamid
Molekylvikt (g/mol) 163.22
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 163,0997 g/mol