Läs mer
N-(2,6-dimetylfenyl)acetamid, TRC
Produktkod. 30138725
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138725 50 g
30003328 1 g
30011197 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138725 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44668050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2198-53-0
Molekylformel C10 H13 N O
Molekylvikt (g/mol) 163.22
Synonym N-(2,6-Dimethylphenyl)-acetamide, Lidocaine Hydrochloride Imp. C (EP)
IUPAC-namn N-(2,6-dimetylfenyl)acetamid
LEDER CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2,6-Dimethylphenyl)-acetamide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C10H13NO/c1-7-5-4-6-8(2)10(7)11-9(3)12/h4-6H,1-3H3,(H,11,12)
Formel vikt 163.0997
Procent renhet >95%