Läs mer
N-(2,6-Dimethylphenyl)pyridine-2-carboxamide, Mikromol™
Beskrivning
N-(2,6-Dimethylphenyl)pyridine-2-carboxamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2,6-Dimethylphenyl)pyridine-2-carboxamide |
| CAS | 39627-98-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-(2,6-Dimethylphenyl)pyridine-2-carboxamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H14 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Bupivacaine Hydrochloride Imp. A (EP), Bupivacaine Imp. A (EP), Mepivacaine Hydrochloride Imp. C (EP), Mepivacaine Imp. C (EP), N-(2,6-Dimethylphenyl)pyridine-2-carboxamide, Bupivacaine Hydrochloride Impurity A, Mepivacaine Hydrochloride Impurity C, Bupivacaine Impurity A, Mepivacaine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N2O/c1-10-6-5-7-11(2)13(10)16-14(17)12-8-3-4-9-15-12/h3-9H,1-2H3,(H,16,17) |
| LEDER | Cc1cccc(C)c1NC(=O)c2ccccn2 |
| IUPAC-namn | N-(2,6-dimethylphenyl)pyridine-2-carboxamide |
| Visa mer |