Läs mer
N(2),9-Diacetylguanin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11465357
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11465357 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11465357 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22709.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3056-33-5 | C9H9N5O3 | 235,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N(2),9-Diacetylguanine
CAS 3056-33-5
Smältpunkt 284 °C till 286 °C
Molekylformel C9H9N5O3
MDL-nummer MFCD00142116
Kvantitet 5 g
Synonym n2,9-diacetylguanine, n,9-diacetylguanine, n 2 ,9-diacetylguanine, 2,9-diacetylguanine, 2,9-diacetateguanine, n-9-acetyl-6-oxo-6,9-dihydro-1h-purin-2-yl acetamide, unii-vuw2b9yr95, 2,9-diacetyl guanine, vuw2b9yr95, n-9-acetyl-6-oxo-3h-purin-2-yl acetamide
InChI-nyckel GILZZWCROUGLIS-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(C=N2)C(C)=O
IUPAC-namn N-(9-acetyl-6-oxo-3H-purin-2-yl)acetamid
Molekylvikt (g/mol) 235.20
PubChem CID 76461
Formel vikt 235.2
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.