Läs mer
N-(2-Acetyl-1-benzofuran-3-yl)-2-chloroacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Acetyl-1-benzofuran-3-yl)-2-chloroacetamide |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10ClNO3/c1-7(15)12-11(14-10(16)6-13)8-4-2-3-5-9(8)17-12/h2-5H,6H2,1H3,(H,14,16) |
| Formel vikt | 251.0349 |