Läs mer
N-2-acetylguanin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10607811 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10607811 1 g Glasflaska 1g
10065863 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10607811 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 258400010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19962-37-9 | C7H7N5O2 | 193.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19962-37-9
Molekylformel C7H7N5O2
Molekylvikt (g/mol) 193.17
MDL-nummer MFCD00078201
InChI-nyckel MXSMRDDXWJSGMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetamido-6-hydroxypurine, n-2-acetylguanine, n2-acetylguanine, n-acetylguanine, n-6-hydroxy-9h-purin-2-yl acetamide, 2-n-acetylguanine, acetamide, n-6,7-dihydro-6-oxo-1h-purin-2-yl, n-6,7-dihydro-6-oxo-1h-purin-2-yl acetamide, n-6-hydroxypurin-2-yl acetamide, n-6-oxo-1,9-dihydropurin-2-yl acetamide
PubChem CID 88319
IUPAC-namn N-(6-oxo-3,7-dihydropurin-2-yl)acetamid
LEDER CC(=O)NC1=NC(=O)C2=C(N1)N=CN2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-2-Acetylguanine
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >260°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in acids and alkalies
Formel vikt 193.17
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.