Läs mer
N-[2-[(Acetylthio)methyl]-1-oxo-3-phenylpropyl]glycine Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[2-[(Acetylthio)methyl]-1-oxo-3-phenylpropyl]glycine Methy |
| CAS | 81110-05-6 |
| Molekylformel | C15 H19 N O4 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Thiorphan Impurity 2 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19NO4S/c1-11(17)21-10-13(8-12-6-4-3-5-7-12)15(19)16-9-14(18)20-2/h3-7,13H,8-10H2,1-2H3,(H,16,19) |
| LEDER | COC(=O)CNC(=O)C(CSC(=O)C)Cc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | methyl 2-[[2-(acetylsulfanylmethyl)-3-phenylpropanoyl]amino]acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 309.38 |
| Formel vikt | 309.1035 |