missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(2-Amino-4,6-dichloro-5-pyrimidinyl)formamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Amino-4,6-dichloro-5-pyrimidinyl)formamide |
| CAS | 171887-03-9 |
| Molekylformel | C5 H4 Cl2 N4 O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Formamide, N-(2-amino-4,6-dichloro-5-pyrimidinyl)-, N-(2-Amino-4,6-dichloro-5-pyrimidinyl)formamide, N-(2-Amino-4,6-dichloropyrimidin-5-yl)formamide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4Cl2N4O/c6-3-2(9-1-12)4(7)11-5(8)10-3/h1H,(H,9,12)(H2,8,10,11) |
| LEDER | Nc1nc(Cl)c(NC=O)c(Cl)n1 |
| IUPAC-namn | N-(2-amino-4,6-dichloropyrimidin-5-yl)formamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.02 |
| Formel vikt | 205.9762 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?