missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(2-Amino-4,6-dichloropyrimidin-5-yl)formamide, Mikromol™
Beskrivning
N-(2-Amino-4,6-dichloropyrimidin-5-yl)formamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Amino-4,6-dichloro-5-pyrimidinyl)formamide |
| CAS | 171887-03-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-(2-Amino-4,6-dichloro-5-pyrimidinyl)formamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C5 H4 Cl2 N4 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2506U90, Abacavir related, GW 282348X, GW 282349X, GR 90352X, 1518U91, 2506U90, 5771W93, 1518U91, 234W93, 26U90 Test Mix 1 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4Cl2N4O/c6-3-2(9-1-12)4(7)11-5(8)10-3/h1H,(H,9,12)(H2,8,10,11) |
| LEDER | Nc1nc(Cl)c(NC=O)c(Cl)n1 |
| IUPAC-namn | N-(2-amino-4,6-dichloropyrimidin-5-yl)formamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?