Läs mer
N-(2-amino-5-bromobenzyl)-N-metylcyklohexanamin dihydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 17902806
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17902806 100 mg
17900806 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17902806 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0065.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N-(2-amino-5-bromobenzyl)-N-metylcyklohexanamin Dihydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Amino-5-bromobenzyl)-N-methyl-cyclohexanamine Dihydrochloride
CAS 10076-98-9
Analyt- eller komponentnamn N-(2-Amino-5-bromobenzyl)-N-methyl-cyclohexanamine Dihydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H21 Br N2 . 2 Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Bromhexine Hydrochloride Imp. D (EP), Bromhexine Imp. D (EP), N-(2-Amino-5-bromobenzyl)-N-methyl-cyclohexanamine Dihydrochloride, Bromhexine Hydrochloride Imp. D (EP) as Dihydrochloride, Bromhexine Hydrochloride Impurity D as Dihydrochloride, Bromhexine Impurity D as Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C14H21BrN2.2ClH/c1-17(13-5-3-2-4-6-13)10-11-9-12(15)7-8-14(11)16;;/h7-9,13H,2-6,10,16H2,1H3;2*1H
LEDER Cl.Cl.CN(Cc1cc(Br)ccc1N)C2CCCCC2
IUPAC-namn 4-brom-2-[[cyklohexyl(metyl)amino]metyl]anilin;dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 370.16
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 368,0422 g/mol