missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-(2-Amino-ethyl)-2-[4-(1,1-dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetamide Hydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 30051466
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051466 100 mg
30050333 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051466 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0177.01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

N-(2-Amino-ethyl)-2-[4-(1,1-dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetamide Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-(2-Amino-ethyl)-2-[4-(1,1-dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetamide Hydrochloride
CAS 1391053-50-1
Analyt- eller komponentnamn N-(2-Amino-ethyl)-2-[4-(1,1-dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetamide Hydrochloride
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C16 H26 N2 O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym N-(2-Amino-ethyl)-2-[4-(1,1-dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetamide Hydrochloride, Oxymetazoline Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Benzeneacetamide, N-(2-aminoethyl)-4-(1,1-dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Oxymetazoline Related Compound A as Hydrochloride, Oxymetazoline Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Oxymetazoline Impurity A as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H26N2O2.ClH/c1-10-8-13(16(3,4)5)15(20)11(2)12(10)9-14(19)18-7-6-17;/h8,20H,6-7,9,17H2,1-5H3,(H,18,19);1H
LEDER Cl.Cc1cc(c(O)c(C)c1CC(=O)NCCN)C(C)(C)C
IUPAC-namn N-(2-aminoethyl)-2-(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetamide;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 314.85
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 314.1761 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.