Läs mer
N-(2-Aminobenzyl)-N-methylcyclohexanamine, Mikromol™
Beskrivning
N-(2-Aminobenzyl)-N-methylcyclohexanamine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Aminobenzyl)-N-methylcyclohexanamine |
| CAS | 57365-08-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-(2-Aminobenzyl)-N-methylcyclohexanamine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H22 N2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Bromhexine Hydrochloride Imp. C (EP), Bromhexine Imp. C (EP), N-(2-Aminobenzyl)-N-methylcyclohexanamine, Bromhexine Hydrochloride Impurity C, Bromhexine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2/c1-16(13-8-3-2-4-9-13)11-12-7-5-6-10-14(12)15/h5-7,10,13H,2-4,8-9,11,15H2,1H3 |
| LEDER | CN(Cc1ccccc1N)C2CCCCC2 |
| IUPAC-namn | 2-[[cyclohexyl(methyl)amino]methyl]aniline |
| Visa mer |