missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(2-Aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-yl-carboxamide Hydrochloride ((1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthyl)formylethylenediamine Hydrochloride), Mikromol™
Beskrivning
N-(2-Aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-yl-carboxamide Hydrochloride ((1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthyl)formylethylenediamine Hydrochloride)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-yl-carboxamide hydrochloride |
| CAS | 1828966-95-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-(2-Aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-yl-carboxamide hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H18 N2 O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N2O.ClH/c14-8-9-15-13(16)12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;/h1-2,4,6,12H,3,5,7-9,14H2,(H,15,16);1H |
| IUPAC-namn | N-(2-aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.7558 |
| Kvantitet | 100 mg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?