Läs mer
N-(2-Aminoethyl)-1-naphthylacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naphthylacetylethylenediamine |
| Analyt- eller komponentnamn | Naphthylacetylethylenediamine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2O/c15-8-9-16-14(17)10-12-6-3-5-11-4-1-2-7-13(11)12/h1-7H,8-10,15H2,(H,16,17) |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 228.1263 |
| Procent renhet | >95% |