Läs mer
N-(2-Aminoethyl)-2,2-diphenylcyclopropanecarboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Aminoethyl)-2,2-diphenylcyclopropanecarboxamide |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20N2O/c19-11-12-20-17(21)16-13-18(16,14-7-3-1-4-8-14)15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16H,11-13,19H2,(H,20,21) |
| Formel vikt | 280.1576 |